Merck
07-0635
Sigma-Aldrich
Devarda′s alloy
About This Item
Fórmula lineal:
AlCuZn
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352402
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
powder
composición
aluminum, ~45%
copper, ~50%
zinc, ~5%
disponibilidad
available only in Japan
mp
550 °C (lit.)
cadena SMILES
[Al].[Cu].[Zn]
InChI
1S/Al.Cu.Zn
Clave InChI
MUBKMWFYVHYZAI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Flam. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)