05-2620
Charcoal
from bovine (calf) bone, CP
Sinónimos:
Activated charcoal, Charcoal activated
About This Item
origen biológico
bovine (calf) bone
grado
CP
presión de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Formulario
powder
temp. de autoignición
842 °F
disponibilidad
available only in Japan
resistividad
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
mp
3550 °C (lit.)
cadena SMILES
[C]
InChI
1S/C
Clave InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)