Documentos clave
05-0720
Sigma-Aldrich
Calcium glycerophosphate hydrate
SAJ first grade, ≥98.0%
About This Item
Fórmula lineal:
HOCH2CH(OH)CH2OPO3Ca
Peso molecular:
210.14 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12000000
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grade
SAJ first grade
assay
≥98.0%
form
solid
availability
available only in Japan
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)