Merck
2GRHSRMKB
Roche
Mezcla lista para usar KAPA2G Robust de inicio en caliente
2 × ( contains 2 mM MgCl2 at 1×)
Sinónimos:
PCR, PCR de inicio de caliente
Seleccione un Tamaño
1.25 ML
MXP 2,827.00
6.25 ML
MXP 10,726.00
MXP 2,827.00
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1.25 ML
MXP 2,827.00
6.25 ML
MXP 10,726.00
About This Item
Código UNSPSC:
41106300
NACRES:
NA.55
MXP 2,827.00
Check Cart for Availability
uso
sufficient for 100 reactions
sufficient for 500 reactions
Nivel de calidad
caducidad
≤12 mo.
Características
Difficult Templates/Specialty Enzymes PCR
dNTPs included
hotstart
envase
pkg of 1.25 mL (100 x 25 μL rxn; KK5701)
pkg of 6.25 mL (500 x 25 μL rxn; KK5702)
fabricante / nombre comercial
Roche
concentración
2 × ( contains 2 mM MgCl2 at 1×)
técnicas
PCR: suitable
entrada
crude DNA
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
La segunda generación de la ADN polimerasa KAPA2G Robust evolucionó para resolver amplificaciones no uniformes a lo largo de una amplia gama de tipos de amplicones (ricos en GC y en AT). La mezcla KAPA2G Robust HotStart® ReadyMix permite una mayor procesividad y actividad específica, lo que se traduce en un rendimiento robusto de la PCR, una elevada sensibilidad y una mayor tolerancia a inhibidores comunes. El gran rendimiento de la ADN polimerasa KAPA2G Robust es idealmente adecuado para aplicaciones de PCR complejas y muestras difíciles, al eliminar la necesidad de optimización mediante el empleo de múltiples enzimas y protocolos.
Aplicación
La mezcla lista para usar KAPA2G Robust HotStart® ReadyMix se ha utilizado para:
  • la amplificación de plantillas ricas GC o AT
  • la amplificación de plantillas que contienen inhibidores comunes de la la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), por ejemplo, sales, urea, SDS o etanol
  • muestra de PCR sin procesar, por ejemplo, hisopos bucales, células bacterianas, de levaduras o mamíferos cultivadas
  • PCR de colonias[1]
  • extracción y amplificación de ADN [2][3]
  • detección de mutaciones[4]
  • amplificación con PCR específica de metilación (MSP)[5]
  • genotipado-PCR[6]
  • secuenciación basada en PCR[7]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Los fragmentos de ADN generados con la ADN polimerasa KAPA2G Robust HotStart® tienen las mismas características que los fragmentos de ADN producidos con la ADN polimerasa Taq de tipo natural y pueden utilizarse para rutinas de para análisis o aplicaciones posteriores habituales, como la digestión con enzimas de restricción, la clonación y la secuenciación. Igual que la Taq natural, la KAPA2G Robust HotStart tiene actividades 5′→3′ polimerasa′ y 5′→3′ exonucleasa, pero no actividad 3′→5′ exonucleasa (corrección de errores). La fidelidad de la KAPA2G Robust HotStart es similar a la de la Taq natural; tiene una tasa de error de aproximadamente 1 error por cada 1,7 x 10 5 nucleótidos incorporados. Los productos de la PCR generados con la KAPA2G Robust HotStart tienen una cola de 3′-dA y pueden clonarse en vectores de clonación TA.
Características y beneficios
Amplificación eficiente de muestras ricas en GC y AT
  • Eficiencia robusta a través de una amplia variedad de plantillas ricas en GC y AT
  • Mayor tasa de éxito de la PCR
Mayor tolerancia a los inhibidores comunes de la PCR
  • Amplificación eficiente de muestras sin procesar
  • Mayores rendimiento y sensibilidad por unidad de enzima
Rendimiento sin igual en la PCR de colonias
  • Mayores rendimientos y mayor uniformidad de la PCR directa de células de E. coli y levadura
Notas rápidas:
  • Los kits para PCR KAPA2G Robust HotStart ReadyMix contienen la ADN polimerasa KAPA2G Robust diseñada mediante ingeniería genética para una elevada procesividad y tolerancia a inhibidores.
  • Pueden utilizarse como plantillas muestras de ADN genómico purificadas y muestras sin procesar (por ejemplo, PCR de colonias).
  • Utilice un tiempo de extensión de 15 segundo/kb por ciclo y aumente a 30-60segundos/kb para amplicones o plantillas difíciles.
  • La mezcla de reacción KAPA2G Robust HotStart ReadyMix contiene MgCl2 2 mM a concentración 1X.
  • La mezcla KAPA2G Robust HotStart ReadyMix con colorante incluye dos colorantes de seguimiento inertes para permitir la carga directa en geles de agarosa.
  • La mezcla KAPA2G Robust HotStart ReadyMix es ideal para PCR de protocolo único, es decir, amplificación de fragmentos que van del 65 al 25% de GC, hasta 1 kb de tamaño, utilizando una configuración y protocolo de ciclado de reacción única.
  • Los productos de reacción tienen una cola de 3′-dA y pueden clonarse en vectores de clonación TA.
Calidad
Se confirma que cada lote de ADN polimerasa KAPA2G Robust HotStart contiene <2 % de proteínas contaminantes (valoración Agilent Protein 230). Los kits para PCR KAPA2G Robust HotStart ReadyMix están sometidos a estrictas pruebas de control de calidad, carecen de actividad exonucleasa y endonucleasa contaminante y cumplen estrictos requisitos con respecto a los niveles de contaminación del ADN.
Nota de preparación
Asegurarse siempre de que el producto se ha descongelado por completo y se ha mezclado bien antes de su uso. Los reactivos pueden conservarse a 4°C durante poco tiempo (hasta 1 mes). Para un almacenamiento prolongado, retornar a -20°C. Siempre que todos los componentes se hayan manipulado con cuidado y no se hayan contaminado, no cabe esperar que el kit se altere si se deja (accidentalmente) a temperatura ambiente un breve espacio de tiempo (hasta 3 días). No se recomienda su conservación a largo plazo a temperatura ambiente y 4°C. Tenga en cuenta que los reactivos conservados por encima de -20°C son más propensos a la degradación cuando se contaminan durante su uso y, por consiguiente, la conservación a esas temperaturas es por cuenta y riesgo del propio usuario.
Otras notas
Para uso exclusivo en investigación. No indicado para procedimientos diagnósticos.
Información legal
HOTSTART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Solo componentes del kit
Referencia del producto
Descripción
  • KAPA2G Robust HotStart® DNA Polymerase 1U per 25 µL reaction
  • MgCl2 2mM at 1X
  • dNTP Mix 0.2 mM of each dNTP at 1X
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 2
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
ssAAVs containing cassettes encoding SaCas9 and guides targeting hepatitis B virus inactivate replication of the virus in cultured cells
Scott, et al.
Scientific Reports, 7 (2017)
Massively parallel characterization of CYP2C9 variant enzyme activity and abundance
Amorosi, et al.
American Journal of Human Genetics, 108, 1735-1751 (2021)
Methylation of NBPF1 as a novel marker for the detection of plasma cell-free DNA of breast cancer patients
Li D, et al.
Clinica Chimica Acta; International Journal of Clinical Chemistry, 484, 81-86 (2018)
Disseminated Human Subarachnoid Coenurosis
Labuschagne, et al.
Tropical medicine and infectious disease, 7 (2022)
Supplementation with N-3 long-chain polyunsaturated fatty acids or olive oil in men and women with renal disease induces differential changes in the DNA methylation of FADS2 and ELOVL5 in peripheral blood mononuclear cells.
Hoile S P, et al.
PLoS ONE, 9(10), e109896-e109896 (2014)
Artículos
An overview of directed evolution and the methods for generating proteins with optimized or entirely new functions.