Merck
2GFMPXKB
Roche
Mezcla KAPA2G Fast Multiplex
suitable for PCR, 2 ×
Sinónimos:
PCR, PCR múltiple, multiplexado
Seleccione un Tamaño
1.25 ML
MXP 1,970.00
6.25 ML
MXP 8,245.00
MXP 1,970.00
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1.25 ML
MXP 1,970.00
6.25 ML
MXP 8,245.00
About This Item
Código UNSPSC:
41106300
NACRES:
NA.55
MXP 1,970.00
Check Cart for Availability
caducidad
≤12 mo.
Nivel de calidad
envase
kit of 1.25 mL (100 x 25 μL rxn; KK5801)
kit of 6.25 mL (500 x 25 μL rxn; KK5802)
fabricante / nombre comercial
Roche
concentración
2 ×
técnicas
PCR: suitable
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Los kits para PCR KAPA2G Fast Multiplex contienen una enzima de segunda generación (2G) obtenida a través de un proceso de evolución dirigida. La ADN polimerasa KAPA2G FAST HotStart® es una formulación biotecnológica de inicio en caliente mediada por anticuerpo para una mayor procesividad y velocidad que ofrece tasas de extensión significativamente más rápidas que la ADN polimerasa Taq natural. Además de la velocidad, la KAPA2G Fast proporciona un rendimiento y una sensibilidad superiores a las de las enzimas de la competencia, lo que permite PCR múltiples más uniformes.
Los kits para PCR KAPA2G Fast HotStar están diseñados para una PCR rápida, en la que los tiempos de reacción totales son un 20-70 % más cortos que los de las PCR convencionales realizadas con la ADN polimerasa Taq natural. Esto puede conseguirse sin sacrificar el rendimiento de la reacción y no requiere fungibles ni termocicladores para PCR especializados.
Aplicación
La mezcla KAPA2G Fast Multiplex se ha utilizado para:
  • Tipado de los microorganismos transgénicos[1]
  • Amplificación de los microsatélites
  • Tipado y detección de patógenos[2]
  • Amplificación de fragmentos múltiples de ADN para genotipado de polimorfismos de un solo nucleótido (SNP)
  • En la PCR semicuantitativa[3][4]
  • En la PCR 3-plex[5]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Los fragmentos de ADN generados con la ADN polimerasa KAPA2G Fast tienen las mismas características que los fragmentos de ADN producidos con la ADN polimerasa Taq de tipo natural y pueden utilizarse para secuenciación, digestión con enzimas de restricción y clonación. Igual que la Taq natural, la KAPA2G Fast tiene actividades 5′→3 polimerasa′ y 5′→3′ exonucleasa, pero no actividad 3′→5′ exonucleasa (corrección de errores). La fidelidad de la KAPA2G Fast es similar a la de la Taq natural; tiene una tasa de error de aproximadamente 1 error por cada 1,7 x 105 nucleótidos incorporados. Los productos de la PCR generados con la KAPA2G Fast tienen una cola de 3′-dA y pueden clonarse en vectores de clonación TA.
Características y beneficios
Mayor sensibilidad, especificidad y rendimiento
  • Representación uniforme de todos los amplicones
  • PCR múltiple satisfactoria con muestras ricas en GC, difíciles
Aumenta la velocidad sin afectar al rendimiento
  • Reducción de un 60% del tiempo de ciclado
  • Tiempos de extensión de tan sólo 15 segundos
Notas rápidas:
  • La mezcla KAPA2G Fast Multiplex contiene la ADN polimerasa rápida de inicio en caliente KAPA2G diseñada mediante ingeniería genética para una PCR múltiple rápida y eficiente.
  • La mezcla KAPA2G Fast Multiplex contiene un tampón optimizado para PCR múltiple con 0,2 mM de cada dNTP y MgCl2 3mM (a 1X).
  • Utilice 0,2 μM de cada cebador y 10-100 ng de la plantilla de ADN por reacción.
  • Hibride a 60°C durante 30 segundos.
  • Realice extensión durante 15 segundos y aumente para amplicones más largos o reacciones múltiples.
Calidad
Se confirma que cada lote de ADN polimerasa KAPA2G Fast HotStart contiene <2 % de proteínas contaminantes (valoración Agilent Protein 230). Los kits para PCR KAPA2G Fast Multiplex están sometidos a estrictas pruebas de control de calidad, carecen de actividad exonucleasa y endonucleasa contaminante y cumplen estrictos requisitos con respecto a los niveles de contaminación de ADN.
Nota de preparación
Asegúrese siempre de que el producto se ha descongelado por completo y se ha mezclado bien antes de su uso. Los reactivos pueden conservarse a 4°C durante poco tiempo (hasta 1 mes). Para un almacenamiento prolongado, retornar a -20°C. Siempre que la ReadyMix se haya manipulado con cuidado y no se haya contaminado, no cabe esperar que el kit se altere si se deja (accidentalmente) a temperatura ambiente un breve espacio de tiempo (hasta 3 días). No se recomienda su conservación a largo plazo a temperatura ambiente y 4°C. Tenga en cuenta que los reactivos conservados por encima de -20°C son más propensos a la degradación cuando se contaminan durante su uso y, por consiguiente, la conservación a esas temperaturas es por cuenta y riesgo del propio usuario.
Otras notas
*Para uso exclusivo en investigación. No indicada para procedimientos diagnósticos.
Información legal
HOTSTART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Solo componentes del kit
Referencia del producto
Descripción
  • KAPA2G Fast HotStart® DNA Polymerase
  • Reaction buffer
  • dNTPs
  • MgCl2 3 mM
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 2
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Pellets of proof: First glimpse of the dietary composition of adult odonates as revealed by metabarcoding of feces.
Kaunisto K M, et al.
Ecology and Evolution, 7(20), 8588-8598 (2017)
Sungsik Kim et al.
Genome biology, 19(1), 158-158 (2018-10-10)
Spatial mapping of genomic data to tissue context in a high-throughput and high-resolution manner has been challenging due to technical limitations. Here, we describe PHLI-seq, a novel approach that enables high-throughput isolation and genome-wide sequence analysis of single cells or
Precise manipulation of bacterial chromosomes by conjugative assembly genome engineering.
Ma N J, et al.
Nature Protocols, 9(10), 2285-2285 (2014)
Kostas A Papavassiliou et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 23(9), 6215-6227 (2019-06-30)
Polycystic Kidney Disease (PKD), which is attributable to mutations in the PKD1 and PKD2 genes encoding polycystin-1 (PC1) and polycystin-2 (PC2) respectively, shares common cellular defects with cancer, such as uncontrolled cell proliferation, abnormal differentiation and increased apoptosis. Interestingly, PC1
Ilianna Zoi et al.
Breast cancer research : BCR, 21(1), 132-132 (2019-12-05)
ERBB-2 is overexpressed in about 20% of breast cancers (BCs), indicating poor prognosis. The receptor activator of nuclear factor-κB (RANK) pathway is implicated in ERBB-2 (+) BC. The purpose of this study was to elucidate the underlying molecular mechanism of
Artículos
An overview of directed evolution and the methods for generating proteins with optimized or entirely new functions.
Protocolos
Robust Taq DNA polymerase reagents and PCR kits for efficient extraction, purification, and amplification of routine and challenging DNA template sequences.