11685929001
Tiocianato de guanidina
Sinónimos:
Rodanuro de guanidinio, Tiocianato de guanidinio
Seleccione un Tamaño
MXP 7,187.00
Seleccione un Tamaño
About This Item
MXP 7,187.00
Productos recomendados
Formulario
solid
mol peso
118.16
envase
pkg of 500 g
fabricante / nombre comercial
Roche
mp
120-122 °C (lit.)
Absorción
≤0.10 at 300 and 410 nm in water at 6 M
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
20-25°C
cadena SMILES
SC#N.NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.CHNS/c2-1(3)4;2-1-3/h(H5,2,3,4);3H
Clave InChI
ZJYYHGLJYGJLLN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Especificaciones
Formula: CH5N3 x HSCN
Forma física
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?