Documentos clave
YY5500064-M
Millipore
Cartridge Housing Vent O-ring (2-012) Silicone
About This Item
Código UNSPSC:
40161525
eCl@ss:
32031603
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
silicone
Nivel de calidad
Diámetro
3 in.
compatibilidad
for use with MILLIDISK® 10/40 Cartridge Housings
Información legal
MILLIDISK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany