Materiales
PTFE seal anodized aluminum spring clamp(s) borosilicate glass base borosilicate glass funnel(s) silicone stopper
Altura
22.9 cm
Diámetro
7.6 cm
diám. del filtro
47 mm
filtración área
9.6 cm2
embudo capacidad
300 mL
Adaptador
inlet funnel No. 8 outlet stopper for standard 1 L and 4 L filtering flasks (perforated silicone)
aplicaciones
filtration
compatibilidad
for use with Classic Glass Filter Holder
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
REMOVE FROM SCOPE
Principio
Vacuum
Nota de preparación
Sterilization Method UV sterilize or autoclave without filter in-place