Documentos clave
XF2014710
Millipore
Portafiltros analíticos de acero inoxidable Millipore - Kit
47 mm, stainless steel, 100 mL funnel
Sinónimos:
Kit de portafiltros
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
anodized aluminum spring clamp(s)
silicone stopper
stainless steel base
stainless steel frit (for support)
stainless steel funnel(s)
Características
autoclavable
Altura
15.6  cm
Diámetro
6.2 cm
diám. del filtro
47 mm
filtración área
9 cm2
embudo capacidad
100 mL
Adaptador
inlet funnel
No. 8 outlet stopper for standard 1 L filtering flask (perforated silicone)
Descripción general
Los portafiltros analíticos de acero inoxidable están diseñados para la filtración al vacío de muestras para análisis de la contaminación bacteriológica o por partículas.
Aplicación
Análisis bacteriológico o de contaminación por partículas
Características y beneficios
  • Disponible en tres diámetros con cuatro tamaños de embudo para alojar muestras de hasta 250 ml
  • El soporte con embudo de 250 ml está equipado con una tapa de embudo, que se puede ventilar utilizando la unidad de filtración añadida
  • Se puede esterilizar en autoclave o con llama
Principio
Vacío