VPPS103NB1
Visolve® Pro Shield
Virus prefilter, Viresolve® Pro Shield, Modus 1.3 format, filtration area 0.22 m²
Sinónimos:
Viresolve® Pro Shield Modus 1.3
About This Item
Productos recomendados
Materiales
polyethersulfone
Nivel de calidad
Línea del producto
EMPROVE® Filter
Parámetros
60 psig max. inlet pressure
Tamaño de la unidad
1.3 in.
impurezas
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Categorías relacionadas
Descripción general
Viresolve Pro Modus Devices are typically used for filtration of pilot to mid-scale batch volumes of proteins. The Viresolve® Pro Shield Modus 1.3 offers a filtration area of 0.22 m2 and has a primary use in pilot/small-volume processing.
Características y beneficios
- Pilot and mid scale manufacturing
- Three different size formats
- Fully self contained (hardware holder not required)
- Fully disposable single-use fluid path
- Devices 100% tested with air/water diffusion and Binary Gas Test
- Shield / Shield H 100% aerosol tested
Otras notas
Nota de preparación
Nota de análisis
After a controlled water flush of 100 L/m², samples exhibited less than 500 ppb TOC per USP <64> and less than 1.3 µS/cm per USP <64>.
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.