Saltar a
VPMHADAPSF
Viresolve® Pro Fittings Kit
3.81 cm (1.5 in.) Sanitary fittings
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
eCl@ss:
32031690
UNSPSC Code:
23151806
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
1.5 in. Sanitary Fittings,
Quality Segment
General description
6 pack of 3.81 cm (1.5 in.) Sanitary fittings for feed/permeate port
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1.5 in. Sanitary Fittings
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)