Key Documents
VK-1L-BK
Millipore
Anti-A(B) (clon ES-15) , FFMU
Anti-A(B) from the clone ES-15, Murine IgM, Intermediate for further manufacturing use
About This Item
UNSPSC Code:
41116102
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
unpurified
clone
ES-15, monoclonal
form
liquid
packaging
pkg of 1 L
concentration
3-15 mg/mL protein (Total Protein Range)
technique(s)
agglutination assay: suitable
pH
6.7-7.7
isotype
IgM
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Sobrenadante de cultivo celular concentrado normalizado que ha sido diafiltrado con disolución salina tamponada con fosfato.
Para la formulación de reactivos o dispositivos anti-A,B para la determinación los grupos sanguíneos.
Este anticuerpo aglutina directamente los glóbulos rojos del grupo A, incluidos los subgrupos más débiles. Es particularmente eficaz en la detección de la formas más débiles de A<sub>x</sub>. Reacciona con las células B en una menor medida. Se puede mezclar con un FFMU anti-B como JM o JE para formular un reactivo anti-A+B.
Contiene azida sódica al 0,1 % (p/v); vida útil: 24 meses desde la fecha de filtración.
Con licencia de la FDA de EE.UU. bajo un acuerdo de fabricación compartido.
Application
Anticuerpo intermediario para uso ulterior en fabricación
Producción de un producto o dispositivo para determinación de grupos sanguíneos in vitro
Legal Information
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c