Merck
Todas las fotos(6)
Documentos
TANKSQ003
Milli-Q
Depósito Milli-Q® SQ Switch 3.5L
greener alternative
Store & protect 3.5 L pure RO water from the production station to the dispensing module of Milli-Q® SQ 2Series systems
About This Item
UNSPSC Code:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NC.75
packaging
pkg of 1 unit
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
4 kg operating weight (8.8 lb)
6 L/min distribution flow rate (Pure RO water from SQ Gravity valve)
system H × W × depth
36.9 cm (14.5 in.) × 12.4 cm (4.9 in.) × 21.2 cm (8.4 in.)
tank volume × W × depth
3.5 L
compatibility
for use with Milli-Q® SQ 2Series
greener alternative category
General description
Nos hemos comprometido a ofrecerle productos alternativos más ecológicos, que pertenecen a una de las cuatro categorías de alternativas más ecológicas. Éste es un producto desarrollado según Design for Sustainability (DfS). Pulse aquí para ver su tarjeta de puntuación DfS.
Para saber cómo funcionan los sistemas de purificación de agua Milli-Q® SQ 2Series y leer una descripción completa, visite nuestra página dedicada.
El depósito Milli-Q® SQ de 3,5 l constituye el corazón de la familia de sistemas de purificación de agua Milli-Q® SQ 2Series. Facilita el transporte sencillo de agua purificada por RO desde la estación de producción hasta el módulo de dispensación de agua ultrapura. Este depósito es el elemento clave que compone cinco de las seis configuraciones preestablecidas disponibles de la familia Milli-Q® SQ 2Series. Estos sistemas proporcionan una autonomía total a los usuarios y son adaptables a los requisitos cambiantes del laboratorio.
Features and Benefits
  • Este depósito SQ Switch portátil se rellena rápidamente con agua purificada por RO recién producida gracias al cartucho de ósmosis inversa (RO) de gran caudal (hasta 42 l/h)
  • Transporte fácil y seguro del depósito lleno desde la unidad de producción hasta la unidad de dispensación
  • El material transparente indica de inmediato el estado del nivel de agua
  • La movilidad del depósito significa que puede dispensarse agua ultrapura recién producida en cualquier lugar donde se disponga de una toma de corriente eléctrica, desde el módulo de dispensación ultrapura Milli-Q® SQ 200 autónomo
  • Escalabilidad ilimitada: una estación de producción de agua purificada RO capaz de alimentar múltiples módulos de dispensación ultrapura Milli-Q® SQ 200 autónomos (basta enchufar a una toma de corriente); admite la expansión de la actividad de laboratorio al tiempo que limita la inversión presupuestaria
Legal Information
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Protocolos
Vea los vídeos instructivos y descargue los Manuales de usuario de los sistemas de purificación de agua de laboratorio Milli-Q®SQ 2Series. Estará listo y funcionando en poco tiempo. Compre sistemas, accesorios, cartuchos y servicios online.
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
Contenido relacionado
Descubra una nueva forma de pensar sobre el agua ultrapura Ahora se puede dispensar agua ultrapura 18,2 MΩ.cm en cualquier mesa de laboratorio que disponga de un enchufe. Gran calidad. Simple. Compacto. Escalable. Un producto alternativo más ecológico Compre online.
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.