SX0300
Sodium Azide
Sinónimos:
Azium
Formulario
crystals
bp
300 °C/1013 hPa (rigorous decomposition)
mp
275 °C (decomposition)
solubilidad
408 g/L
temp. de almacenamiento
room temp
Aplicación
Practical
Nota de análisis
Assay:97% min
Color:Off-white to light yellow
Form:Crystals
Color:Off-white to light yellow
Form:Crystals
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials