Documentos clave
STBMTSB12
Millipore
Caldo de hidrolizado de caseína y de soja
Tryptic Soy Broth Ready-to-use Bottles
bottle capacity 125 mL, bottle filling volume 100 mL, closure type, green screw cap with septum, pack of 12 bottles
Sinónimos:
Botellas de caldo de triptona y soja listas para usar, Caldo tripticasa soja, Caldo triptona soja, Caso bouillon, TSB
About This Item
Código UNSPSC:
41106225
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NA.74
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Agency
in accordance with EP 2.6.1
in accordance with JP 4.06
in accordance with USP 71
Nivel de calidad
descripción
Bottle with screw cap and septum, For the detection of aerobic bacteria and fungi
esterilidad
sterile; autoclaved
Formulario
liquid
caducidad
12 mo.
Características
closure type green screw cap with septum
ready-to-use
envase
pack of 12 bottles
botella capacidad
125 mL
bottle filling volume
100 mL
capacidad
125 mL
entrada
sample type pharmaceutical(s)
pH
7.3
aplicaciones
pharmaceutical
sterility testing
compatibilidad
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
for use with Steritest®
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-30°C
idoneidad
nonselective for
Descripción general
El caldo de hidrolizado de caseína de soja es un medio de esterilidad y un componente crucial de nuestra solución STERITEST®. La composición y el rendimiento de crecimiento de este medio cumplen lo especificado en la Farmacopea europea (EP) 2.6.1, la Farmacopea de Estados Unidos (USP) 71 y la Farmacopea japonesa (JP) 4.06. Nuestro planteamiento de fabricación garantiza el mayor grado de calidad para nuestros medios, al mejorar la precisión y reducir de manera significativa el riesgo de interpretación incorrecta y los resultados falsos. Los medios tienen el aspecto de un líquido transparente de color amarillo claro. Tiene un pH de 7,3 ± 0,2 y su temperatura de almacenamiento es 2-25°C. La temperatura de incubación varía entre 20 y 25°C, con un tiempo de incubación de 7-14 días. Una caja del producto contiene 12 botellas de 100 ml de medio. Cada botella tiene un tapón de rosca con una membrana de goma que reduce al mínimo los riesgos de contaminación cruzada y que optimiza los procedimientos de desinfección.
Aplicación
El medio de hidrolizado de caseína y de soja está indicado para la detección de bacterias aerobias y hongos. Los microorganismos de control de calidad son: Bacillus subtilis (ATCC 6633), Candida albicans (ATCC 10231), Aspergillus brasiliensis (niger) (ATCC 16404), Staphylococcus aureus (ATCC 6538) y Pseudomonas aeruginosa (ATCC 9027). Este medio se utiliza para el ensayo de esterilidad mediante filtración a través de membrana o mediante inoculación directa. Se utiliza también como caldo de pre-enriquecimiento para productos no estériles.
Ensayo de esterilidad (filtración a través de membrana e inoculación directa)
Análisis del grado de contaminación microbiológica
Componentes
Tapón de rosca con membrana de goma
Especificaciones
Farmacopea de Estados Unidos, Farmacopea Europea, Farmacopea Japonesa
Temperatura de incubación: 20–25 °C
Tiempo de incubación: 7–14 días
Medio de cultivo
Tripticasa de soja
Nota de análisis
La turbidez indica crecimiento
Información legal
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Opcional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Artículos
Sterile Isopropyl Myristate (IPM) enhances filterability for sterility testing of viscous products using the Steritest® NEO device.
Sterility testing media options facilitate direct inoculation for non-filterable samples, including soybean casein digest and Fluid Thioglycollate medium.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Hi, what's the bottle neck diameter (internal) for both 100 and 500 ml bottles? Thank you!
    1 answer
    1. The internal bottle neck diameter of the 100 mL bottles is 19.4 +/- 0.3 mm while it is 20 +/- 0.3 mm for the 500 mL bottles. 
      Helpful?
  2. Hello, Can you please give me the bottle's specifications (height, diameters, etc)? Thank you.
    1 answer
    1. Here are the bottle specifications for STBMTSB12:
      300 mL fill in a 500 mL bottle H 17.68 cm x D 7.68 cm
      100 mL fill in a 125 mL bottle H 11.45 cm x D 4.9 cm
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review