STBMRFA94
Líquido A en botella con tapón de rosca y membrana de goma 900 ml
bottle capacity 1000 mL, bottle filling volume 900 mL, closure type, Black screw cap with septum and protector, pack of 4 bottles
Sinónimos:
Líquido A, Líquido de enjuagado, Líquido de lavado
About This Item
Agency
in accordance with EP 2.6.1
in accordance with JP 4.06
in accordance with USP 71
Nivel de calidad
descripción
For rinsing and dilution
esterilidad
sterile; autoclaved
Formulario
liquid
caducidad
12 mo.
Características
closure type Black screw cap with septum and protector
ready-to-use
envase
pack of 4 bottles
bottle of
botella capacidad
1000 mL
bottle filling volume
900 mL
capacidad
1000 mL
entrada
sample type pharmaceutical(s)
pH
7.1
aplicaciones
pharmaceutical
sterility testing
compatibilidad
for use with Steritest®
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-30°C
idoneidad
nonselective for
Aplicación
Análisis del grado de contaminación microbiológica
Componentes
Medio de cultivo
Información legal
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable