ST1651
Anti-GRK6 Mouse mAb (2C3)
liquid, clone 2C3, Calbiochem®
Sinónimos:
Anti-G Protein-Coupled Receptor Kinase 6
About This Item
origen biológico
mouse
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2C3, monoclonal
Formulario
liquid
no contiene
preservative
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
isotipo
IgG2a
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... GRK6(2870)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Immunoblotting (1-5 µg/ml)
Advertencia
Forma física
Reconstitución
Nota de análisis
HeLa cells, Jurkat cells
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable