Documentos clave
ST1602
Sigma-Aldrich
Anti-APLN Mouse mAb (2A1-2D5)
liquid, clone 2A1-2D5, Calbiochem®
Sinónimos:
Anti-Apelin
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2A1-2D5, monoclonal
Formulario
liquid
no contiene
preservative
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
isotipo
IgG1
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... APLN(8862)
Descripción general
Anti-APLN, mouse monoclonal, clone 2A1-2D5, recognizes the APLN protein. It is validated for ELISA and Western blotting.
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the APLN protein.
Recognizes the APLN protein.
Inmunógeno
Full-length, recombinant human APLN (aa 1-122), expressed as a GST fusion protein
Aplicación
ELISA (see comments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Advertencia
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Forma física
In PBS, pH 7.2.
Reconstitución
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Otras notas
For ELISA, this antibody can be used as the capture antibody; recommended concentration is 10 ng/ml, 1 µg/well, 100 µl total volume. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable