Documentos clave
SQPAKACARE
Milli-Q
Limpiador SQPAK Care A
Anti-scaling agent for use with Milli-Q® SQ 2Series RO production module.
About This Item
UNSPSC Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NB.35
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Quality Level
packaging
pkg of 1 unit
compatibility
for use with Milli-Q® SQ 2Series
General description
Para saber cómo funcionan los sistemas de purificación de agua Milli-Q® SQ 2Series y leer una descripción completa, visite nuestra página dedicada.
El limpiador SQPAK Care A evita las incrustaciones para salvaguardar la estación de producción de agua purificada por RO de los sistemas de purificación de agua Milli-Q® SQ 2Series.
La tecnología de purificación del limpiador SQPAK Care A consta de un reactivo ácido que elimina las incrustaciones minerales en las piezas hidráulicas. Esto mejora el rendimiento del sistema y amplía su vida útil.
El mecanismo de giro y bloqueo del cartucho permite su fácil sustitución.
Para uso exclusivo en la estación de producción de agua purificada por RO de las configuraciones Milli-Q® SQ 2Series, entre ellas los sistemas Milli-Q® SR 240/240L/240XL y Milli-Q® SQ 240C/240CV.
Legal Information
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SQPAK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany