SHGEA47FH3
Millipore Express® SHC 0.5/0.2µm, OptiScale® 47mm Capsule
Fittings 3/4 in. TC- 1/4 in. HB, Autoclavable
Sinónimos:
Optiscale 47mm Millipore Express SHC 0.5/0.2 μm 3/4 in. TC-1/4 in. HB
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Millipore Express® SHC, OptiScale® Cápsula, OptiScale® 47, filtration area 17.7 cm2, pore size 0.5/0.2 μm
Materiales
PVDF vent cap
fluoroelastomer FKM seal
polycarbonate
polyethersulfone
polypropylene support
Nivel de calidad
cumplimiento norm.
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
esterilidad
non-sterile
Compatibilidad de esterilización
autoclavable compatible
Línea del producto
OptiScale® 47
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Millipore Express®
Parámetros
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
80 psig max. inlet pressure
técnicas
sterile filtration: suitable
Longitud
8.2 cm (3.24 in.)
Anchura
2.75 in.
longitud nominal del cartucho
3.24 in. (82 mm)
Diámetro
6.9 cm (2.7 in.)
filtración área
17.7 cm2
diám. conexión a entrada
3/4 in.
diám. conexión a salida
1/4 in.
impurezas
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Matriz
Millipore Express® SHC
pore size
0.5/0.2 μm pore size
punto de burbuja
≥4000 mbar (58 psig), air with water at 23 °C
Adaptador
inlet sanitary flange
outlet hose barb
(19 mm (3/4 in.) Sanitary Flange Inlet and 6 mm (1/4 in.) Hose Barb Outlet)
Descripción general
Otras notas
- Organism Retention: Bacterial
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: Protein purification
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer installation and wetting sections of OPTISCALE®-25 user guide
- Storage Statement: Please refer OPTISCALE®-25 user guide
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Nota de preparación
3 autoclave cycles of 60 min @ 126 °C