SCR727
Plásmido B18R-E3L (codón humano optimizado para B18R y E3L)
To strongly suppress more interferon responses than single B18R to enable more expression of a Simplicon® RNA or regular mRNA(s).
About This Item
Productos recomendados
technique(s)
nucleic acid detection: suitable (RNA)
shipped in
ambient
General description
Simplicon es un novedoso sistema para efectuar una expresión elevada sostenida inmediata de proteínas del gen o genes diana sin riesgo de integración. La tecnología emplea un ARN autorreplicante basado en el genoma de la encefalitis equina venezolana (VEE). Por la propia naturaleza de un ARN sintético y autorreplicante, se producen respuestas de interferón (IFN) en la transfección y replicación del ARN Simplicon . Las respuestas de IFN reducen la expresión y la vida útil del ARN Simplicon . Por consiguiente, es importante suprimir las respuestas de IFN en el sistema Simplicon . El B18R actúa como receptor señuelo para los interferones de tipo I e inhibe los receptores del IFN-alfa, beta y omega y otros receptores del IFN de tipo I. Cuando sólo se emplea B18R, todavía se produce alguna respuesta de IFN-beta. El gen del virus vaccinia E3L codifica dos proteínas de unión al ARN bicatenario que suprimieron la respuesta IFN-beta y mejoraron la expresión del ARN Simplicon en la transfección del ARN y el cultivo celular continuo. En el plásmido B18R-E3L producido (codón humano optimizado para B18R y E3L), B18R y E3L se proporcionan como ADN policistrónico que se puede transcribir en un ARNm policistrónico para ser co-transfectado con los ARN Simplicon para la supresión del IFN. Para una expresión continua, se necesita suministrar la proteína B18R con un medio acondicionado con B18R (B18R-CM) o una proteína recombinante.
Application
El plásmido B18R-E3L (codón humano optimizado para B18R y E3L) se proporciona como ADN policistrónico con los genes B18R y E3L para suprimir con más fuerza las respuestas al interferón (IFN) que degrada los ARN Simplicon o los ARNm regulares. Tras la transcripción, el ARN B18R (E3L) actúa en una cotransfección única con el ARN Simplicon o una cotransfección repetida con ARNm regulares. El ARN B18R (E3L) puede utilizarse también para la producción de B18R CM (medio condicionado para B18R).
Para suprimir con fuerza más respuestas de interferón que el B18R solo con el fin de permitir una mayor expresión de un ARN Simplicon o ARNm regulares.
Storage and Stability
Plásmido B18R-E3L (Nº de ref. SCR727). Un (1) vial que contiene 10 µl del plásmido (1 µg/µl). Conservar a -20 °C
Other Notes
Concentración: Consulte la ficha técnica específica del lote.
Legal Information
SIMPLICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class