Documentos
SCC038
Sigma-Aldrich
Células madre mesenquimatosas adiposas humanas
Human Adipose Mesenchymal Stem Cells (MSCs) are isolated from human adipose tissue and are cryopreserved at P2 to ensure optimal phenotype and the highest viability and plating efficiency.
Sinónimos:
Fat Mesecnhymal Stem Cells, Human Adipose Derived MSCs, Human Adipose Stromal Stem Cell, Human Adipose Stromal Stem Cells, hADSCs
About This Item
UNSPSC Code:
41106509
eCl@ss:
32011203
NACRES:
NA.81
biological source
human
Quality Level
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | stem cell: suitable
cell differentiation: suitable
input
sample type mesenchymal stem cell(s)
shipped in
dry ice
Categorías relacionadas
General description
Las MSC adiposas humanas de EMD Millipore se aíslan de tejido adiposo humano y se crioconservanen en p2 para asegurar un fenotipo óptimo y la mayor viabilidad y eficacia de la siembra en placa. Cada lote de MSC adiposas humanas procede de un único donante de tejido lipoaspirado humano. Estas células proliferan como una monocapa celular adherente y han demostrado una fuerte capacidad de expansión in vitro, manteniendo su potencial de diferenciación en diversos linajes, como adipocitos, osteoblastos y condrocitos. Las MSC adiposas humanas de EMD Millipore expresan uniformemente los marcadores apropiados de las MSC como la integrina CD29, los receptores de matriz CD44, CD105 y los marcadores asociados a células del estroma CD73, CD90 y CD166. Las células son negativas para los marcadores del linaje hematopoyético CD14, CD31, CD34 y CD45.
Components
1) 1X106 células madre mesenquimatosas adiposas humanas viables: (referencia Nº SCC038). Conservar en nitrógeno líquido.
Storage and Stability
Las células madre mesenquimatosas adiposas humanas deben conservarse en nitrógeno líquido. Las células pueden ser subcultivadas al menos otras tres veces (o más de diez veces el doble de la población) sin afectar significativamente a la expresión de marcadores de la superficie celular ni al potencial de diferenciación.
Disclaimer
SÓLO PARA INVESTIGACIÓN. Este producto está regulado en Francia cuando está destinado a ser utilizado con fines científicos, como para actividades de importación y exportación (artículo L 1211-1, apartado 2, del Código de Salud Pública). El comprador (es decir, el usuario final) está obligado a obtener una autorización de importación del Ministerio de Investigación de Francia referida al artículo L1245-5-1 II del Código de Salud Pública. Al pedir este producto, usted confirma que ha obtenido la autorización de importación adecuada.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Yavuz Emre Arslan et al.
Biotechnology progress, 35(4), e2814-e2814 (2019-04-10)
In this study, we aimed at generating 3-dimensional (3D) decellularized bovine spinal cord extracellular matrix-based scaffolds (3D-dCBS) for neural tissue engineering applications. Within this scope, bovine spinal cord tissue pieces were homogenized in 0.1 M NaOH and this viscous mixture
Xun Xu et al.
MRS communications, 11(4), 425-431 (2021-07-15)
Toll-like receptor (TLR) can trigger an immune response against virus including SARS-CoV-2. TLR expression/distribution is varying in mesenchymal stromal cells (MSCs) depending on their culture environments. Here, to explore the effect of periodic thermomechanical cues on TLRs, thermally controlled shape-memory
Shuntaro Yamada et al.
Journal of tissue engineering, 12, 20417314211019375-20417314211019375 (2021-07-16)
The fatal determination of bone marrow mesenchymal stem/stromal cells (BMSC) is closely associated with mechano-environmental factors in addition to biochemical clues. The aim of this study was to induce osteogenesis in the absence of chemical stimuli using a custom-designed laminar
Artículos
High titer lentiviral particles for LC3 variants used for live cell analysis of cellular autophagy.
Highly characterized human mesenchymal stem cell lines from bone-marrow, adipose and umbilical cord along with serum-free MSC expansion and differentiation media.
Development of a novel serum-free and xeno-free human mesenchymal stem cell (MSC) osteocyte differentiation media.
PLTMax® Human Platelet Lysate (hPL) is a superior serum-free and xeno-free media supplement alternative to fetal bovine serum (FBS) for human mesenchymal stem cell (MSC) cultures.
Ver todo
Protocolos
TrueGel3D® Hydrogel Plate protocol guides high-throughput culture of human adipose MSCs for screening applications.
Information about mesenchyme, specifically mesenchymal stem cell procotols. Step-by-step cell culture protocols for mesenchymal stem cell (MSC) isolation, expansion and differentiation.