All Stericup® and Steritop® filters were developed for single-use application. The maximum volume is dependent on the receiver bottle capacity. Stericup® filters come with a receiver bottle with a specified maximum volume. For Steritop® filters, the maximum recommended volume is 2 L with an appropriate-sized receiver bottle. Larger processing volumes can result in membrane fouling, increase chance of spillage and contamination, and lead to possible airlock*.
*Note that devices with PES membranes can airlock if filtered to dryness. Some liquid must be left on top of the filter, then the system stopped, receiver changed or emptied, and more sample volume added before restart. This increases the chance of spillage.
S2HVU02RE
Sistema de filtración al vacío Millipore® Stericup® Quick Release
pore size 0.45 μm, PVDF membrane, funnel capacity 250 mL, pack of 12 ea
Sinónimos:
SCHVU02RE, Sistema de filtración al vacío estéril Stericup Quick Release-HV
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PVDF membrane
polystyrene bottle
polystyrene funnel(s)
polystyrene housing
Nivel de calidad
esterilidad
sterile; irradiated
Línea del producto
Stericup®
Características
hydrophilic
envase
pack of 12 ea
Parámetros
45 °C max. temp.
descripción
2.4 mL (hold-up volume)
técnicas
sterile filtration: suitable
Altura
164 mm
capacidad
250 mL
Diámetro
12.5 cm
diám. del filtro
73 mm
filtración área
40 cm2
embudo capacidad
250 mL
Matriz
Durapore®
tamaño de poro
0.45 μm pore size
Adaptador
inlet funnel
outlet flask (Receiver)
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Los dispositivos de esterilización mediante filtración al vacío Stericup® y Steritop® utilizan membranas de alto rendimiento fiables para una esterilización por filtración óptima de los reactivos, las disoluciones tampón y los medios de laboratorio. Estos dispositivos combinan caudales y rendimiento superiores con una baja adsorción inespecífica y un diseño estable sin puntas.
Esta unidad de filtración Stericup® con membrana de fluoruro de polivinilideno (PVDF) y tamaño de poro de 0,45 μm combina una tapa de botella de 250 ml con un matraz receptor de 250 ml y una tapa para procesamiento y almacenamiento.
Aplicación
- Medios de cultivo de tejidos +/- aditivos
- Amortiguadores
- Disoluciones biológicas
Características y beneficios
- El embudo de filtración Quick Release se desconecta de la botella receptora con solo un cuarto de vuelta—reduciendo así la probabilidad de derrame y haciendo que sea más fácil Manipularlo en la mesa de trabajo y debajo de la campana.
- La identificación del producto en negrita en el embudo de filtración Steritop® muestra claramente las características de la membrana, como su composición y el tamaño de los poros, una selección de productos rápida y apropiada para la aplicación.
- El tapón de cierre mediante un clic está bridado y modificado para permitir un fuerte agarre en condiciones secas—y un tope táctil confirma el cierre seguro. Preocúpese menos de la posibilidad de derramamiento o contaminación de los contenidos esterilizados.
- Una amplia superficie esmerilada de escritura en la botella receptora y el color más claro del tapón facilitan el etiquetado claro para mejorar la legibilidad y reducir los frotis ilegibles.
- La tapa descansa sobre el lateral para evitar el riesgo de contaminación.
- Las botellas receptoras son apilables para ahorrar espacio de almacenamiento.
-
What is the maximum processing volume for Stericup® and Steritop® filters? Can I add more volume after initial filtration?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the chemical compatibility of the various Stericup® and Steritop® filters?
What is the chemical compatibility of the various Stericup® and Steritop® filters?
1 answer-
Please refer to our guide, "Chemical compatibility of filter components": https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/302/855/membrane-chemical-compatibility-ds2532en-ms.pdf
Helpful?
-
-
Can Stericup® and Steritop® filters be used to prepare solutions that will be administered to patients?
1 answer-
No, all Stericup® and Steritop® devices are Research Use Only.
Helpful?
-
-
Are Stericup® and Steritop® filters GMP-certified?
1 answer-
No, Stericup® and Steritop® devices are not GMP-approved.
Helpful?
-
-
Which type of pump should be used with Stericup® and Steritop® vacuum filters?
Which type of pump should be used with Stericup® and Steritop® vacuum filters?
1 answer-
We recommend our Chemical Duty Pump: https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/wp6111560
Helpful?
-
-
What Bacterial Endotoxins Test is used?
1 answer-
The test method used complies with USP 85 and EP 2.6.14 to ensure the absence of endotoxin in our products.
Helpful?
-
-
Can Stericup® bottles be placed inside freezers for long-term storage of media?
1 answer-
You can successfully freeze and store many aqueous solutions (such as culture media) in Stericup® bottles at temperatures up to -20 °C (-4 °F). It is strongly recommended that you run a sample stability trial under your actual storage conditions prior to using Stericup® bottles for frozen storage.
Helpful?
-
-
What tubing can be used with Stericup® and Steritop® vacuum filters?
What tubing can be used with Stericup® and Steritop® vacuum filters?
1 answer-
Stericup® and Steritop® filters are fitted with a 1/4” tube adapter. We recommend 3/16 in. (4.8 mm) ID silicone tubing to fit this tube adapter: https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/xx7100004
Helpful?
-
-
What is the expiration date of Stericup® and Steritop® filters?
1 answer-
Typically 3 years from sterilization.
Helpful?
-
-
What is the maximum vacuum pressure for filtration?
1 answer-
700 mm Hg (27.5” Hg, 0.9 bar) differential vacuum at 25 °C (77 °F)