PX1488
Potassium Hydroxide Solution 45% W/W
TITRISTAR
Sinónimos:
Caustic Potash Solution
About This Item
Productos recomendados
Agency
traceable to NIST
Nivel de calidad
presión de vapor
3 hPa ( 20 °C)
Formulario
liquid
pH
>14 (20 °C in H2O)
bp
136 °C/1013 hPa
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
Nota de análisis
Assay (acidimetric): 45.0% (w/w) min
Chloride (Cl): 0.005% max
Color (APHA): 20 max
Form: Clear liquid
Heavy metals (as Ag): 5ppm max
Iron (Fe): 5ppm max
Nickel (Ni): 5ppm max
Nitrogen compounds (as N): 5ppm max
Phosphate (PO4): 2.5ppm max
Potassium carbonate (K2CO3): 1.0% max
Sodium (Na): 0.025% max
Sulfate (SO4): 0.0015% max
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable