Documentos clave
PX0170
Supelco
Pentane
Sinónimos:
acs solvents
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)3CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
72.15
Beilstein:
969132
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número índice de la CE:
203-692-4
Ensayo:
≥98% (GC)
bp:
35-36 °C (lit.)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
densidad de vapor
2.48 (vs air)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
500 °F
lim. expl.
~8.3 %
impurezas
≤0.01% Water (H2O)
residuo de evap.
≤0.001%
color
APHA: ≤30
índice de refracción
n20/D 1.358 (lit.)
bp
35-36 °C (lit.)
mp
−130 °C (lit.)
temperatura de transición
flash point -48 °C (refers to pure substance)
densidad
~0.63 g/cm3 at 20 °C
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
Clave InChI
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
  • Evaluation of selected solid adsorbents for passive sampling of atmospheric oil and natural gas non-methane hydrocarbons.: This study evaluates solid adsorbents for sampling atmospheric hydrocarbons, including pentane, providing insights into environmental monitoring techniques. (Helmig et al., 2022).
  • Online Liquid Chromatography-Raman Spectroscopy Using the Vertical Flow Method.: This study introduces an online method combining liquid chromatography and Raman spectroscopy for analyzing compounds like pentane, enhancing analytical capabilities in complex matrices. (Lo and Hiramatsu, 2020).
  • An eNose-based method performing drift correction for online VOC detection under dry and humid conditions.: This paper presents an electronic nose method with drift correction for detecting volatile organic compounds, including pentane, under varying environmental conditions. (Jaeschke et al., 2020).
Nota de análisis
Assay (GC): 98% min
Color (APHA): 30 max
Evaporation residue: 0.001% max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Water (H2O): 0.01% max
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
-40.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-40 °C