PF125
BACE1, His•Tag®, Human, Recombinant, NSO Cells
Recombinant, human BACE-1 (amino acids 1-460) fused at the C-terminus to a His•Tag sequence and expressed in NSO cells. Supplied as a mixture of ~68-70 kDa proenzyme and ~65-67 kDa mature enzyme.
Sinónimos:
Human β-Secretase
About This Item
Productos recomendados
recombinante
expressed in NSO cells
Nivel de calidad
Ensayo
≥90% (SDS-PAGE)
Formulario
lyophilized
actividad específica
≥1 pmol/min-μg protein
no contiene
preservative
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
impurezas
≤1 EU/μg Endotoxin (EU/μg BACE-1)
solubilidad
water: 500 μg/mL
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Advertencia
Forma física
Reconstitución
Otras notas
Lin, X. et al. 2000. Proc. Natl. Acad. Sci. USA97, 1456.
Sinha, S. et al. 1999. Nature402, 537.
Vassar, R. et al. 1999. Science286, 735.
Yan, R. et al. 1999. Nature402, 533.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable