Documentos
PBTK07610
Millipore
Discos de ultrafiltración, NMW 30 kDa
Biomax®, filter diam. 76 mm
Sinónimos:
Membrana de filtración de PES, 30 kDa NMWCO
About This Item
UNSPSC Code:
41104903
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
material
polyethersulfone membrane
Quality Level
manufacturer/tradename
Biomax®
technique(s)
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
filter diam.
76 mm
filtration area
41.8 cm2
pore size
30 kDa NMWCO
shipped in
ambient
General description
  • Las discos de membranas de ultrafiltración de polietersulfona (PES) Biomax® son ideales para la concentración, la purificación y la desalación de proteínas.
  • Optimizados para concentrar o desalar suero, plasma o medios de cultivo de tejido acondicionados.
  • Hay disponible una amplia gama de tamaños de poro para adaptarse a las necesidades de su aplicación.
Application
NMWL 30 kDa, polietersulfona Biomax, 76 mm de diámetro
Linkage
Sustituye a: 13242
Legal Information
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1