PA12/110
Válvula NovAseptic, actuador neumático de acero inoxidable, normalmente cerrado, NC
About This Item
Código UNSPSC:
40141600
eCl@ss:
37051001
Productos recomendados
Materiales
plastic, POM indicator
stainless steel cover (EN 1.4305/ASTM 303)
valve (Actuator, Pneumatic)
Nivel de calidad
descripción
Electropolished; Ra ?1.6 µm (63 µin)
Parámetros
-1 to -6 bar pressure
0 to 70 °C temp. range
peso
0.5 kg1.1 lb
Aplicación
El cuerpo de la válvula aplicada y el diafragma pueden tener diferentes límites de temperatura o presión de diseño. El componente más débil en el producto montado determina los límites máximos de temperatura y presión de diseño.
Envase
El actuador viene envasado en una caja cerrada.