Documentos
P2GVPPV01
Millipore
Módulo de filtración Pellicon® 2 Mini
filtration area 0.1 m2, pore size 0.22 μm
Sinónimos:
Pellicon® 2 Mini Filter Module GVPP 0.22 μm V 0.1 m2
About This Item
UNSPSC Code:
23151806
eCl@ss:
32031623
material
PVDF
polypropylene screen
polyurethane adhesive
Quality Level
manufacturer/tradename
Pellicon®
parameter
5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C
technique(s)
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
H
2.16 cm (0.85 in.)
L
21 cm (8.3 in.)
W
5.6 cm (2.2 in.)
filtration area
0.1 m2
membrane nominal area
0.1 m2
gravimetric extractables
≤1500 mg/m2
matrix
Durapore®
pore size
0.22 μm nominal pore size
0.22 μm pore size
pH
2-11
General description
La línea de productos Pellicon® 2 se diseñó teniendo en cuenta el escalado de procesos y el desarrollo de las aplicaciones. La gama de dispositivos incluye la membrana de microfiltración de PVDF hidrófila Durapore®, establecida hace tiempo y conocida por su excepcional combinación de flujo elevado, baja adsorción de proteínas y grandes recuperaciones del producto.
Este mini módulo de filtración Pellicon® 2 es una mini casete de microfiltración con una superficie de filtración de 0,1 m2 y un tamaño de poro de 0,22 μm.
Esta mini casete Pellicon® 2 cuenta con una pantalla tipo v (canal abierto) y mide 5,6 cm (An.) x 21 cm (L.) x 1,5 cm (Al.).
Features and Benefits
  • Membranas sin huecos de vanguardia para afrontar prácticamente cualquier reto de separación
  • Trayectoria de flujo corta para mayor flujo y mayor capacidad de separación y resolución
  • Elección de la configuración del canal de flujo que proporciona la capacidad de optimización del proceso
  • Predecible, rápido, escalado
  • Verdadera escalabilidad lineal desde módulos de tamaño de laboratorio hasta montajes industriales para procesar miles de litros
Other Notes
Estos productos se han fabricado en una instalación que sigue las Buenas prácticas de fabricación de la FDA.
Requisitos de prefiltración: 100 µm
Analysis Note
Extraíbles gravimétricos: después de un lavado con agua
Legal Information
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2