Documentos clave
NY8H00010
Millipore
Membrana de filtración de nailon, tamaño de poro 180,0 μm
Millipore, 30 cm x 3 m, hydrophilic
Sinónimos:
Filtro de malla de nailon
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
Nylon
plain filter
white filter
esterilidad
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Millipore
Parámetros
100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C)
filtro L × An
30 cm × 3 m , roll
grosor
135 μm
tamaño de poro
180.0 μm pore size
47 % porosity
Descripción general
Código del filtro: NY8H
Los filtros de nailon son compatibles con una amplia gama de disolventes. Hay dos tipos: 1) Membrana de filtración de nailon con tamaños de poro que van desde 0,20 hasta 1,2 µm, y 2) Filtros de malla tejida con aperturas de la malla comprendidas entre 5 y 180 µm.
Nuestro filtro de malla tejido de nailon de 5 µm (NY054700) se utiliza habitualmente en la industria del automóvil para análisis de limpieza.
Características y beneficios:
•Amplia variedad de tamaños de poro disponibles
•Resistentes a los disolventes agresivos
Aplicaciones:
Eliminación de partículas y clarificación; Filtración de disolvente; Análisis de partículas; Control de pintura; Análisis de limpieza de automóviles
Tipo de filtro: Filtro de malla
Aplicación
Membrana de nailon hidrófila, tamaño de poro de 180,0 µm, rollo de 30 cm x 3 m
Código de clase de almacenamiento
10-13 - German Storage Class 10 to 13