ND-1L-BK
Bulk Reagent - Rare Specificities & AHG
BIOSCOT™ Anti-P1 from the clone P3NIL100, Human IgM, Blood Grouping Reagent
Sinónimos:
Anti-P1 (clone P3NIL100), Blood Grouping Reagent
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
unpurified
clon
P3NIL100, monoclonal
Formulario
liquid
envase
pkg of 1 L
concentración
0.5-3 mg/mL protein (Total Protein Range)
técnicas
agglutination assay: suitable
pH
6-8
isotipo
IgM
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months
Product formulation conforms to the requirements of the EU IVD directive.
For In Vitro use only
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2