Merck
MIX0100LB05
Millipore
Mobius® MIX100 single-use mixing assembly (bronze)
About This Item
Código UNSPSC:
41103801
eCl@ss:
32010600
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
PVDF plug (Luer; Kynar)
PureFlex container (process)
high-density polyethylene cup
low-density polyethylene adapter (SterilEnz)
polyethylene ports (bung)
polypropylene impeller(s)
polysulfone clamp(s) (pinch)
polysulfone connections (CPC)
silicone tubing
Nivel de calidad
Línea del producto
Mobius®
Altura
66 cm (26 in.)
Anchura
50.8 cm (20 in.)
Profundidad
50.8 cm (20 in.)
Información legal
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PUREFLEX is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Material Qualification Dossier
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Más información sobre las ventajas que le puede proporcionar una suscripción al programa Emprove®
¿Por qué no están disponibles estos documentos?
Los expedientes Emprove® contienen información destinada a respaldar el proceso de registro y las actividades de evaluación del riesgo de los productores farmacéuticos y contienen información confidencial. contacte con nosotros si desea tener acceso.