MIACTUB01
Tubos de silicona Microfil®
With Tee and connections for use with Microfil® filtration system
About This Item
Código UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
Productos recomendados
Materiales
silicone
Nivel de calidad
envase
pkg of 1 unit
fabricante / nombre comercial
Microfil® with S-Pak®
entrada
sample type beverage(s)
sample type food(s)
aplicaciones
bioburden testing
clinical
environmental
food and beverages
industrial qc
water monitoring
compatibilidad
for use with Microfil® filtration system
Condiciones de envío
ambient
Categorías relacionadas
Descripción general
El tubo de silicona es otro accesorio del sistema de filtración Microfil®. El sistema de filtración Microfil® es una solución sencilla y fiable para los análisis microbiológicos sistemáticos. El diseño de ajuste a presión de los embudos Microfil® asegura un cierre hermético al colector sin necesidad de abrazaderas ni juntas tóricas. El tubo se utiliza para conectar la bomba al colector o aparato de filtración utilizando los conectores en T El tubo, de 5 m de longitud y con un diámetro interno de 9,5 mm, es esterilizable en autoclave.
Aplicación
El tubo de silicona es un accesorio añadido del sistema de filtración Microfil® utilizado en análisis microbiológicos generales de cerveza, agua embotellada, productos farmacéuticos, análisis medioambientales, pruebas de biocarga y control del agua.
Información legal
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
S-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany