Merck
MFSL06SH3
Durapore® 5.0 µm, Millipak® Final Fill Capsule
Millipak® Final Fill 60
About This Item
UNSPSC Code:
23151806
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
material
PVDF membrane
polysulfone housing
silicone O-ring
sterility
sterile; irradiated
product line
Millipak® Final Fill 60
feature
hydrophilic
technique(s)
prefiltration: suitable
matrix
Durapore®
pore size
5.0 μm pore size
fitting
fitting (6 mm (1/4 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Legal Information
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Material Qualification Dossier
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Operational Excellence Dossier
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
Más información sobre las ventajas que le puede proporcionar una suscripción al programa Emprove®
¿Por qué no están disponibles estos documentos?
Los expedientes Emprove® contienen información destinada a respaldar el proceso de registro y las actividades de evaluación del riesgo de los productores farmacéuticos y contienen información confidencial. contacte con nosotros si desea tener acceso.