Merck
MFHL06SH3
Durapore® 0.45 µm, Millipak® Final Fill Capsule
Millipak® Final Fill 60
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
PVDF membrane
polysulfone housing
silicone O-ring
esterilidad
sterile; irradiated
Línea del producto
Millipak® Final Fill 60
Características
hydrophilic
técnicas
bioburden reduction: suitable
Matriz
Durapore®
tamaño de poro
0.45 μm pore size
Adaptador
fitting (6 mm (1/4 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Información legal
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Material Qualification Dossier
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Operational Excellence Dossier
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
Más información sobre las ventajas que le puede proporcionar una suscripción al programa Emprove®
¿Por qué no están disponibles estos documentos?
Los expedientes Emprove® contienen información destinada a respaldar el proceso de registro y las actividades de evaluación del riesgo de los productores farmacéuticos y contienen información confidencial. contacte con nosotros si desea tener acceso.