Documentos clave
MFGB02SH3
Millipore
Hidrófoba Durapore® 0,22 µm, cápsula de llenado final Millipak®
Millipak® Final Fill 20, sterile; γ-irradiated
About This Item
UNSPSC Code:
23151806
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
material
polysulfone device
polysulfone support
Quality Level
agency
meets EP 2.6.14
meets JP 4.01
meets USP 85
sterility
irradiated
sterile; γ-irradiated
product line
Millipak® Final Fill 20
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millipak®
parameter
0.51 L/min flow rate at 0.69 bar (ΔP)
10 psi max. differential pressure (0.7 bar) at 25 °C (Reverse)
2.1 bar max. differential pressure (30 psi) at 25 °C (Reverse; intermittent)
20 L process volume
25 psi max. differential pressure (1.7 bar) at 80 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
50 psi max. differential pressure (3.5 bar) at 25 °C (Forward)
60 psi max. differential pressure (4.1 bar) at 25 °C (Forward)
technique(s)
sterile filtration: suitable
filter filtration area
100 cm2
impurities
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, per device; aqueous extraction)
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, per device; aqueous extraction)
matrix
Durapore®
pore size
0.22 μm pore size
fitting
(6 mm (1/4 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
General description
Configuración del dispositivo: Cápsula Gamma Gold
Packaging
Bolsa doble de apertura fácil
Preparation Note
Método de esterilización La integridad y la retención del dispositivo se mantuvieron después de 3 ciclos de autoclave de 90 minutos a 126 °C. Los dispositivos pueden soportar una dosis de exposición de radiación gamma de ≤40 kGy.
Este producto se fabricó con una membrana Durapore® que cumple con los criterios de filtro "no liberador de fibra" definidos en 21 CFR 210,3 (b)(6), validado en función de las especificaciones de gran volumen parenteral como se detalla en USP 788 Particulate Matter in Injections
Analysis Note
Crecimiento bacteriano: retención cuantitativa de 1 x 107 UFC/cm2 Brevundimonas diminuta ATCC® 19146 mediante la metodología ASTM® F838.
Other Notes
Instrucciones de uso
  • Retención de organismos: microorganismos
  • Modo de acción: filtración (exclusión por tamaño)
  • Aplicación: BioProcessing
  • Indicaciones de uso: reducción o eliminación de los microorganismos o del grado de contaminación microbiana
  • Instrucciones de uso: Consulte la sección de directrices generales de la guía del usuario suministrada con este producto
  • Condiciones de conservación: Consulte la guía del usuario suministrada con este producto
  • Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Estos productos se fabrican en una instalación certificada según los sistemas de gestión de calidad ISO 9001:2015.
Legal Information
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
ATCC is a registered trademark of American Type Culture Collection
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany