MERSSTX04
Electrodos de prueba de sustitución, 1 par
About This Item
Productos recomendados
manufacturer/tradename
Millicell®
Quality Level
input
sample type neural stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type cardiac stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
shipped in
ambient
General description
Características y beneficios:
- Equipo portátil que encaja en las campanas de flujo laminar
- Las mediciones no comprometen la esterilidad ni dañan las células en la membrana
- Ampliamente citado y recomendado en los protocolos de cultivo de células epiteliales
Aplicaciones:
- Medición de la resistencia eléctrica transepitelial (TEER), Evaluación de la salud de monocapas celulares, Medición cuantitativa de la confluencia
Application
Cultivo celular