MCHT24H48
Plaquita Millicell® colgante para cultivo celular, PET 0,4 μm, 24 pocillos, 48/paq
Discontinued with Replacement Product No. PTHT24H48
Sinónimos:
placa para cultivo de tejido, plaquita para cultivo de tejidos, plaquita permeable para cultivo, plaquitas para cultivo celular
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PET membrane
flat wells
polystyrene housing
esterilidad
sterile
Características
lid: no
envase
pack of 48 ea (individually blister packaged)
Parámetros
50 °C max. temp.
diám. del filtro
6.5 mm
filtración área
0.3 cm2
tamaño
24 wells
superficie
0.3 cm2
pocillo volumen máximo
440 μL
volumen de trabajo
200 μL
tamaño de poro
0.4 μm
entrada
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type cardiac stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
tipo de unión
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descripción general
Plaquitas colgantes Millicell®: Precargadas en receptores o disponibles individualmente
- Para análisis de co-cultivo y de permeabilidad
- Diseño exclusivo que permite un acceso basolateral más fácil que otras plaquitas colgantes, con menor riesgo de contaminación
- Disponible en 5 tamaños de poro y 3 diámetros, entre ellos un tamaño de poro de 1 μm que es ópticamente transparente para una mejor visualización al microscopio
- Disponibles precargadas en placas receptoras de 24 pocillos o como plaquitas individuales en 3 diámetros
Aplicaciones: Fijación celular, crecimiento celular, diferenciación celular, inmunocitoquímica
Aplicación
Información legal
sustituido por
Protocolos
This protocol covers 3 modes for the microscopic examination of cell samples.
This page covers the basic indirect co-culture procedure on both sides of Millicell cell culture insert membranes.
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.
Contenido relacionado
High-throughput reagents for drug target screening and immunogenicity testing.
El cribado satisfactorio para el descubrimiento de compuestos candidatos y dianas farmacológicas requiere reactivos y suministros de gran rendimiento, probados y adecuados para el proceso. Encuentre las herramientas adecuadas para sus procesos de CRO, farmacéuticos o biotecnológicos destinadas al cribado de moléculas pequeñas y productos biológicos, así como para sólidos análisis de inmunogenicidad destinados a garantizar la seguridad terapéutica.