Documentos clave
MCEP24H48
Millipore
Plaquita Millicell® colgante para cultivo celular, PET 8 μm, 24 pocillos, 48/paq
Discontinued with Replacement Product No. PTEP24H48
Sinónimos:
placa para cultivo de tejido, plaquita para cultivo de tejidos, plaquita permeable para cultivo, plaquitas para cultivo celular
About This Item
UNSPSC Code:
41121800
material
PET membrane
flat wells
polystyrene housing
sterility
sterile
feature
lid: no
packaging
pack of 48 ea (individually blister packaged)
parameter
50 °C max. temp.
filter diam.
6.5 mm
filtration area
0.3 cm2
size
24 wells
surface area
0.3 cm2
well maximum volume
440 μL
working volume
200 μL
pore size
8.0 μm
input
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type cardiac stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
General description
Plaquitas de cultivo celular colgantes de tereftalato de polietileno (PET) para cultivo celular con tamaño de poro de 8,0 μm utilizadas en una placa de 24 pocillos para fijación celular, cultivo celular, diferenciación celular e ICC. Configuración de la unidad: placa de 24 pocillos, tamaño de poro de 8μ Las plaquitas para cultivo celular Millicell® son una unidad fácil de usar y cómoda para células adherentes o en suspensión. Permiten el acceso de los medios desde sus lados apical y basolaterales. Crecimiento, estructura y función celulares que imitan más estrechamente lo que ocurre in vivo. Además, las plaquitas Millicell® hacen posible el estudio de ambos lados de la monocapa celular.
Plaquitas colgantes Millicell®: Precargadas en receptores o disponibles individualmente
  • Para análisis de co-cultivo y de permeabilidad
  • Diseño exclusivo que permite un acceso basolateral más fácil que otras plaquitas colgantes, con menor riesgo de contaminación
  • Disponible en 5 tamaños de poro y 3 diámetros, entre ellos un tamaño de poro de 1 μm que es ópticamente transparente para una mejor visualización al microscopio
  • Disponibles precargadas en placas receptoras de 24 pocillos o como plaquitas individuales en 3 diámetros
Aplicaciones: Fijación celular, crecimiento celular, diferenciación celular, inmunocitoquímica
Application
Descatalogado con el producto de sustitución nº PTEP24H48
Legal Information
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Protocolos
This protocol covers 3 modes for the microscopic examination of cell samples.
This page covers the indirect co-culture of embryonic stem cells with embryonic fibroblasts.
This page covers the basic indirect co-culture procedure on both sides of Millicell cell culture insert membranes.
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.