Merck
MAPK8960A
MultiScreen Punch Kit for 7 mL vials
The MultiScreen Punch for 7 mL vials consists of a punch handle, a sliding punch carrier plate, a punch distributor & an eight-place carrier rack to hold samples.
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41104923
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32039006
Usage:
Manual
Storage temp.:
room temp
Shipped in:
ambient
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
sterility
non-sterile
product line
MultiScreen®
usage
Manual
packaging
pkg of 1 ea
application(s)
sample preparation
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
Other Notes
includes multiple punch and 2 carrier racks for 7 mL vials
Legal Information
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)