MABT163
Anti-γ-Tubulin Antibody
mouse monoclonal, 6H3.1
Sinónimos:
Tubulin gamma-1 chain, Gamma-1-tubulin, Gamma-tubulin complex component 1, GCP-1
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Anti-Gamma-1-Tubulin, clone 6H3.1 Antibody, clone 6H3.1, from mouse
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
6H3.1, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TUBG1(7283)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Alexa Fluor™ is a registered trademark of Life Technologies.
Calidad
Western Blotting Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected Gamma-1-Tubulin in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable