MABT1528
Anti-Claudin 5 Antibody, clone 2B12
About This Item
Productos recomendados
forma del anticuerpo
purified antibody
clon
2B12
monoclonal
purificado por
using protein G
reactividad de especies
human, human, mouse
concentración
(Please refer to lot specific datasheet.)
técnicas
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso UniProt
Modo de acción
| inhibits
Descripción general
Especificidad
Aplicación
Calidad
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected Claudin 5 one million human umbilical vein endothelial cells (HUVEC).
Propiedades físicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad