MABT1363M
Anti-GM130 Antibody, clone 4A3
clone 4A3, from mouse
Sinónimos:
Golgin subfamily A member 2, 130 kDa cis-Golgi matrix protein
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4A3, monoclonal
reactividad de especies
human, rat
envase
antibody small pack of 25 μL
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
rat ... Golga2(64528)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Western Blotting Analysis: A representative lot detected GM130 in Western Blotting applications (Diao, A., et. al. (2003) J Cell Biol. 160(2):201-12).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected GM130 in Immunocytochemistry applications (Seemann, J., et. al. (2002). Science. 295(5556):848-51; Diao, A., et. al. (2003) J Cell Biol. 160(2):201-12).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected GM130 in Immunohistochemistry applications (Seemann, J., et. al. (2002). Science. 295(5556):848-51).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected GM130 in Immunoprecipitation applications (Diao, A., et. al. (2003) J Cell Biol. 160(2):201-12; Diao, A., et. al. (2008) J Cell Biol. 283(11):6957-67).
Cell Structure
Calidad
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected GM130 in human small intestine tissue sections.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable