MABT124
Anti-Leukemia-associated RhoGEF/LARG Antibody, clone 13D2.1
clone 13D2.1, from mouse
Sinónimos:
Rho guanine nucleotide exchange factor 12, Leukemia-associated RhoGEF
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
13D2.1, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ARHGEF12(23365)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Cell Structure
Cytoskeletal Signaling
Calidad
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Leukemia-associated RhoGEF/LARG in 200 µg of HUVEC cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable