MABS1927
Anti-CD173 and CD174 Antibody, clone BRIC 231
clone BRIC 231, from mouse
Sinónimos:
Fucosylated histo-blood group antigens H type 2/Lewis Y, Clone BRIC 231
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
BRIC 231, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... FUT4(2526)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected CD173 CD174 in Flow Cytometry applications (Cao, Y., et. al. (2001). Glycobiology. 11(8):677-83).
Signaling
Calidad
Immunocytochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected CD173 CD174 in KG1 cells.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1