MABS1709
Anti-R-Spondin 2 Antibody, clone 14C7.1
clone 14C7.1, from mouse
Sinónimos:
Roof plate-specific spondin-2, hRspo2
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
14C7.1, monoclonal
reactividad de especies
human
envase
antibody small pack of 25 μg
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RSPO2(340419)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Signaling
Calidad
Western Blotting Analysis: 0.02 µg/mL of this antibody detected 0.05 µg of human recombinant R-spondin 2 protein.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable