MABS146
Anti-RasGRP1 Antibody, clone 10.1
clone 10.1, from mouse
Sinónimos:
RAS guanyl-releasing protein 1, Calcium and DAG-regulated guanine nucleotide exchange factor II, CalDAG-GEFII, Ras guanyl-releasing protein
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
10.1, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RASGRP1(10125)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected RasGRP1 in malignant lymphoid cells treated with tipifarmib (Ding, H., et al. (2011). Blood. 118:4872-4881).
Calidad
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected RasGRP1 in 10 µg of MOLT-4 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable