MABS1320
Anti-Serpin B13 Antibody, clone B29
clone B29, from mouse
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
B29, monoclonal
reactividad de especies
human, mouse
envase
antibody small pack of 25 μL
técnicas
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SERPINB13(5275)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Western Blotting Analysis: 3 ug/mL from a representative lot detected Serpin B13 in mouse serpin/HEK293 cell lysates (Courtesy of Dr. Jan Czyzyk, M.D., University of Rochester Medical Center, NY).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Serpin B13 in Western Blotting applications (Baldzizhar, R., et. al. (2012). J Biol Chem. 288(3):1612-9; Czyzyk, J., et. al. (2012). J Immunol. 188(12):6319-27).
Affects Function Analysis: A representative lot detected Serpin B13 in Affects Function applications (Baldzizhar, R., et. al. (2012). J Biol Chem. 288(3):1612-9).
Signaling
Calidad
Isotyping Analysis: The identity of this monoclonal antibody is confirmed by isotyping test to be mouse IgG1 .
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad