MABN726
Anti-EphB2 Antibody, clone 2D12C6
ascites fluid, clone 2D12C6, from mouse
Sinónimos:
Ephrin type-B receptor 2, EPHB2 protein
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2D12C6, monoclonal
reactividad de especies
rat, human
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2b
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... EPHB2(2048) , EphB2(2048)
rat ... EphB2(313633)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Immunohistochemistry Analysis: 1:200 to 1:1,000 dilution from a representative lot detected EphB2 in rat cerebellum, pons/midbrain, and hippocampus tissues. Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Calidad
Western Blot Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected EphB2 in 10 µg of IMR-32 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análisis
IMR-32 cell lysate
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable