MABN673
Anti-ARNTL Antibody, clone 1C5
ascites fluid, clone 1C5, from mouse
Sinónimos:
Aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator-like protein 1, Basic-helix-loop-helix-PAS protein MOP3, Brain and muscle ARNT-like 1, Class E basic helix-loop-helix protein 5, Short name=bHLHe5, Member of PAS protein 3, PAS domain-containing protein 3, b
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1C5, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ARNTL(406)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Calidad
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected ARNTL-hIgGFc transfected HEK293 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análisis
ARNTL-hIgGFc transfected HEK293 cell lysate
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable